Läs mer
3-cyanopropylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435435
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435435 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15435435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58962.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 135579-85-0 | C4H6BrNZn | 213.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten i ett torrt och väl ventilerat utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanopropylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 135579-85-0
Densitet 0.981
Molekylformel C4H6BrNZn
Linjär formel N≡C(CH2)3ZnBr
MDL-nummer MFCD00671975
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym 3-cyanopropylzinc bromide solution, 3-cyanopropylzinc bromide, 4-bromozincio butanenitrile, 3-cyanopropylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-cyanopropylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 3-cyanopropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel HEHCQTGEYNYOSF-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Zn+]Br.[CH2-]CCC#N
IUPAC-namn bromsink(1+);butanitril
Molekylvikt (g/mol) 213.38
PubChem CID 4129356
Formel vikt 213.38
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.