Läs mer
3-Cyanopyridazine, 97%
Produktkod. 15456397
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456397 250 mg 250mg
15446397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33568.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53896-49-4 | C5H3N3 | 105.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53896-49-4
Molekylformel C5H3N3
Molekylvikt (g/mol) 105.1
MDL-nummer MFCD09881239
InChI-nyckel PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridazine, 3-pyridazinecarbonitrile, 3-cyano-1,2-diazine, pyridazine-3-carbonitrile
PubChem CID 13642940
IUPAC-namn pyridazin-3-karbonitril
LEDER C1=CC(=NN=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanopyridazine
Smältpunkt 43°C to 45°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Formel vikt 105.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.