Läs mer
3-cyanopyridin 1-oxid, 97 %
Produktkod. 11428837
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428837 10 g 10g
11418837 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19961.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 14906-64-0 | C6H5N2O | 121,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14906-64-0
Molekylformel C6H5N2O
Molekylvikt (g/mol) 121.12
MDL-nummer MFCD00129037
InChI-nyckel AABSWFBNBQBPEQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym nicotinonitrile-1-oxide, 3-cyanopyridine n-oxide, 3-cyanopyridine-n-oxide, nicotinonitrile 1-oxide, 3-cyanopyridine 1-oxide, 3-cyanopyridin-1-ium-1-olate, 3-pyridinecarbonitrile, 1-oxide, acmc-1c6hr, 3-pyridinecarbonitrile,1-oxide, woovsqcalyyudo-uhfffaoysa
PubChem CID 84686
LEDER [O-][NH++]1C=C[CH-]C(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanopyridine 1-oxide
Smältpunkt 175°C to 178°C
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn 3-cyano-1,4-dihydro-1λ²-pyridin-1,1-diium-4-id-1-olat
Formel vikt 120.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.