Läs mer
3-cyanopyridin-4-borsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497725
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15497725 250 mg 250mg
11357379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15497725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27814.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 878194-92-4 | C12H15BN2O2 | 230.074 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 878194-92-4
Molekylformel C12H15BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 230.074
MDL-nummer MFCD09037481
InChI-nyckel LUDBQHAQFBWGNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile, 3-cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyanopyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyanopyridine-4-boronicacidpinacolester
PubChem CID 44755176
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-karbonitril
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)C#N
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 97°C to 99°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 230.07
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.