Läs mer
3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%
Produktkod. 15461126
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461126 250 mg 250mg
15470688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54385.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402718-29-0 | C12H15BN2O2 | 230.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402718-29-0
Molekylformel C12H15BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 230.07
MDL-nummer MFCD07780755
InChI-nyckel BOIKCRIMIQAFQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, nicotinonitril-5-boronic acid, 5-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, nicotinonitrile-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nicotinonitrile?, 3-cyano-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 16414216
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-karbonitril
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CN=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 122°C to 124°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 230.07
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.