Läs mer
3-cyanopyridin N-oxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanopyridine N-Oxide |
| CAS | 14906-64-0 |
| Molekylformel | C6H4N2O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarbonitrile 1-Oxide, Nicotinonitrile 1-Oxide, 3-Cyanopyridine 1-Oxide, NSC 170850, Nicotinonitrile N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-6-2-1-3-8(9)5-6/h1-3,5H |
| LEDER | O=N1=CC(C#N)=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 3-cyanopyridin 1-oxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.11 |
| Formel vikt | 120.03 |