Läs mer
3-Cyanopyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyanopyridine |
| CAS | 100-54-9 |
| Molekylformel | C6H4N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Nicotinonitrile (8CI), 3-Azabenzonitrile, 3-Cyanopyridine, 3-Pyridinenitrile, 3-Pyridyl Cyanide, 3-Pyridylcarbonitrile, NSC 17558, Nicotinic Acid Nitrile, beta-Cyanopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H |
| LEDER | N#Cc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | Nikotinonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.11 |
| Formel vikt | 104.0374 |