missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-cyclobutyl-2,2-dimethylpropanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-cyclobutyl-2,2-dimethylpropanal |
| CAS | 1936119-86-6 |
| Molekylformel | C9 H16 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O/c1-9(2,7-10)6-8-4-3-5-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(CC1CCC1)C=O |
| IUPAC-namn | 3-cyclobutyl-2,2-dimethylpropanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.223 |
| Formel vikt | 140.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?