Läs mer
3-cyklohexenylkarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid |
| CAS | 4771-80-6 |
| Molekylformel | C7H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (±)-3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid, 1-Cyclohexene-4-carboxylic Acid, 3-Cyclohexenecarboxylic Acid, 3-Cyclohexenyl-1-formic Acid, 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid, NSC 44712, NSC 44883, delta3-Cyclohexenecarboxylic Acid, delta3-Cyclohexenylcarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C1CCC=CC1 |
| IUPAC-namn | cyklohex-3-en-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0681 |