Läs mer
3-cyklohexenylkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30363729
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30363729 10 g
1 options
Produktkod. 30363729 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98819510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid
CAS 4771-80-6
Molekylformel C7H10O2
Kvantitet 10 g
Synonym (±)-3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid, 1-Cyclohexene-4-carboxylic Acid, 3-Cyclohexenecarboxylic Acid, 3-Cyclohexenyl-1-formic Acid, 3-Cyclohexenylcarboxylic Acid, NSC 44712, NSC 44883, delta3-Cyclohexenecarboxylic Acid, delta3-Cyclohexenylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)C1CCC=CC1
IUPAC-namn cyklohex-3-en-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 126.15
Formel vikt 126.0681