Läs mer
3-cyklohexyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10793241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10793241 5 mL Glasflaska 5ml
1 options
Produktkod. 10793241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1124-63-6 | C9H18O | 142.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclohexyl-1-propanol
Namnnotering 99%
CAS 1124-63-6
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -60°C
Färg Färglös
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 223°C
Flampunkt 116°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H18O
Linjär formel C6H11CH2CH2CH2OH
Brytningsindex 1.4650 to 1.467
MDL-nummer MFCD00001528
Kvantitet 5 mL
Synonym cyclohexanepropanol, 3-cyclohexyl-1-propanol, 3-cyclohexylpropanol, unii-kjb3vo906f, kjb3vo906f, cyclohexylpropyl alcohol, 3-hydroxypropylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyl alcohol, acmc-1c5ti
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.06% (20 c)
InChI-nyckel CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(CC1)CCCO
IUPAC-namn 3-cyklohexylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 142.24
PubChem CID 70763
Viskositet 36.7 mPa.s (20°C)
Formel vikt 142.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.