Läs mer
3-cyklohexyl-1-propyn, 97 %
Produktkod. 11434517
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434517 25 g 25g
11414517 1 g 1g
11424517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20505.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 17715-00-3 | C9H14 | 122,211 g/mol
3-cyklohexyl-1-propyn, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Den kan användas för att framställa (5-brom-4,4,5,5-tetrafluoro-pent-2-enyl)-cyklohexan vid en temperatur av 40 °C. Den kommer att behöva reagens (NH4)2S2O8, HCO·2Na 2H2O och lösningsmedelsdimetylformamid med en reaktionstid på 3 timmar. Det används också som organiska syntesintermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-cyklohexyl-1-propyn, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Den kan användas för att framställa (5-brom-4,4,5,5-tetrafluoro-pent-2-enyl)-cyklohexan vid en temperatur av 40 °C. Den kommer att behöva reagens (NH4)2S2O8, HCO2Na·2H2O och lösningsmedelsdimetylformamid med en reaktionstid på 3 timmar. Det används också som organiska syntesintermediärer.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17715-00-3
Molekylformel C9H14
Molekylvikt (g/mol) 122.211
MDL-nummer MFCD00041562
InChI-nyckel UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclohexyl-1-propyne, prop-2-yn-1-ylcyclohexane, 1-prop-2-ynylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyne, 2-propynylcyclohexane, propyne, 3-cyclohexyl, cyclohexane, 2-propynyl-9ci, prop-2-ynyl-cyclohexane, cyclohexane, 2-propynyl, 3-cyclohexylprop-1-yne
PubChem CID 87265
IUPAC-namn prop-2-ynylcyklohexan
LEDER C#CCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclohexyl-1-propyne
Densitet 0.845
Kokpunkt 157 °C till 158 °C
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1849402
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 122.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.