Läs mer
3-Cyclohexylbutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyclohexylbutanoic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 170.1307 |