Läs mer
3-Cyclohexylpropionic acid, 98+%
Produktkod. 11405647
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405647 50 g 50g
11415647 250 g 250g
11495637 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23613.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
3-cyklohexylpropionsyra kan användas för att framställa 3-cyklohexyl-propionylklorid. Det används som farmaceutiska mellanprodukter i organisk syntes. Den kan också användas för syntes av ananasestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-cyklohexylpropionsyra kan användas för att producera 3-cyklohexyl-propionylklorid. Det används som farmaceutiska mellanprodukter i organisk syntes. Den kan också användas för syntes av ananasestrar.
Löslighet
Lösligt i vatten 10g/L.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 701-97-3
Molekylformel C9H16O2
Molekylvikt (g/mol) 156.23
MDL-nummer MFCD00001527
InChI-nyckel HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
IUPAC-namn 3-cyklohexylpropansyra
LEDER OC(=O)CCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclohexylpropionic acid
Smältpunkt 14°C to 17°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 276°C
Flampunkt 130°C (266°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.4636
Kvantitet 50 g
Beilstein 2042799
Löslighetsinformation Soluble in water 10g/ L.
Formel vikt 156.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Cyclohexylpropionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanepropanoic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.