Läs mer
3-(cyklopentyloxi)-4-metoxibensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10263372
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10263372 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10769025 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10263372 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01923EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67387-76-2
Molekylformel C13H16O3
Molekylvikt (g/mol) 220.268
InChI-nyckel FZFWPURYSWKIRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-cyclopentyloxy-4-formylanisole, 3-cyclopentoxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldeyde, 3-cylopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaidehyde, 5-formyl-2-methoxyphenoxy cyclopentane
PubChem CID 2735893
IUPAC-namn 3-cyklopentyloxi-4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC2CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 97%