Läs mer
3-(cyklopentyloxi)-4-metoxibensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10769025
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10769025 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10263372 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10769025 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01923EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 67387-76-2
Molekylformel C13H16O3
Molekylvikt (g/mol) 220.268
InChI-nyckel FZFWPURYSWKIRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-cyclopentyloxy-4-formylanisole, 3-cyclopentoxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldeyde, 3-cylopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaidehyde, 5-formyl-2-methoxyphenoxy cyclopentane
PubChem CID 2735893
IUPAC-namn 3-cyklopentyloxi-4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC2CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 97%