Läs mer
3-(cyklopentyloxi)-4-metoxibensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10490554
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10490554 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
10314442 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10069391 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10490554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09079EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 144036-17-9
Molekylformel C13H16O4
Molekylvikt (g/mol) 236.27
MDL-nummer MFCD00219797
InChI-nyckel RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2779323
IUPAC-namn 3-cyklopentyloxi-4-metoxibensoesyra
LEDER COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 236.27
Procent renhet 97%