Läs mer
3-Cyclopentylpropionic acid, 98%
Produktkod. 10395930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10395930 25 g Glasflaska 25g
10581652 5 g Glasflaska 5g
10437870 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10395930 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 111610250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-77-2 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-77-2
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00001392
InChI-nyckel ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
PubChem CID 8818
ChEBI CHEBI:50899
IUPAC-namn 3-cyklopentylpropansyra
LEDER OC(=O)CCC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclopentylpropionic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 130.0°C to 132.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H9CH2CH2CO2H
Brytningsindex 1.4560 to 1.4580
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.