Läs mer
3-cyklopropyl-1-(2-fluor-4-jodofenyl)-5-hydroxy-6,8-dimetylpyrido[2,3-d]pyrimidin-2,4,7-trion, TRC
Produktkod. 30180414
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180414 1 g
30179791 500 mg
30179981 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7436801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871700-24-2
Molekylformel C18 H15 F I N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 483.23
Synonym Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione, 3-cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-, 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione, 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-1H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione, GSK 1375981A
IUPAC-namn 3-cyklopropyl-1-(2-fluor-4-jodofenyl)-5-hydroxy-6,8-dimetylpyrido[2,3-d]pyrimidin-2,4,7-trion
LEDER CN1C(=O)C(=C(O)C2=C1N(C(=O)N(C3CC3)C2=O)c4ccc(I)cc4F)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethyl-1H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7-trione
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H15FIN3O4/c1-8-14(24)13-15(21(2)16(8)25)23(12-6-3-9(20)7-11(12)19)18(27)22(17(13)26)10-4-5-10/h3,6-7,10,24H,4-5H2,1-2H3
Formel vikt 483.0091