Läs mer
3-cyklopropyl-1-metyl-lH-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10466272
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10466272 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10553022 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10727115 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10466272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00278DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 118430-74-3
Molekylformel C7H11N3
Molekylvikt (g/mol) 137.19
MDL-nummer MFCD00067984
InChI-nyckel YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735311
LEDER CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine
IUPAC-namn 5-cyklopropyl-2-metylpyrazol-3-amin
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%