missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 199125-21-8 |
| Molekylformel | C7H10N2O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-9-7(10)4-6(8-9)5-2-3-5/h4-5,10H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | Cn1nc(cc1O)C2CC2 |
| IUPAC-namn | 5-cyclopropyl-2-methylpyrazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.17 |
| Formel vikt | 138.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?