Läs mer
3-Cyclopropyl-3-oxopropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyclopropyl-3-oxopropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 32249-35-7 |
| Molekylformel | C7H10O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl 3-Cyclopropyl-3-oxopropionate, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)acetate, beta-Oxo-cyclopropanepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)4-6(8)5-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(=O)C1CC1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vikt | 142.063 |