missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Cyclopropyl-4-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic Acid (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyclopropyl-4-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-4-6(5-2-3-5)9-10-7(4)8(11)12/h5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 166.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?