Läs mer
3-Cyclopropyl-4-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic Acid (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyclopropyl-4-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-4-6(5-2-3-5)9-10-7(4)8(11)12/h5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 166.0742 |