Läs mer
3-Cyclopropyl Hydroxychloroquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Cyclopropyl Hydroxychloroquine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30ClN3O/c1-3-25(11-12-26)10-4-5-15(2)24-21-18-9-8-17(22)13-20(18)23-14-19(21)16-6-7-16/h8-9,13-16,26H,3-7,10-12H2,1-2H3,(H,23,24) |