missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic Acid (>90%), TRC

Produktkod. 30366021
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366021 50 mg
30367512 25 mg
30354901 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366021 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99150350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 850567-23-6
Molekylformel C10H12BNO3
Molekylvikt (g/mol) 205.02
Synonym B-[3-[(Cyclopropylamino)carbonyl]phenyl]boronic Acid, 3-(Cyclopropylaminocarbonyl)benzeneboronic Acid, 3-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic Acid
IUPAC-namn [3-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
LEDER OB(O)c1cccc(c1)C(=O)NC2CC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12BNO3/c13-10(12-9-4-5-9)7-2-1-3-8(6-7)11(14)15/h1-3,6,9,14-15H,4-5H2,(H,12,13)
Formel vikt 205.091
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.