Läs mer
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30049364
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049364 25 mg
30050465 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049364 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3618.010025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid
CAS 162401-62-9
Analyt- eller komponentnamn 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H12 F2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic Acid, Roflumilast Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C12H12F2O4/c13-12(14)18-9-4-3-8(11(15)16)5-10(9)17-6-7-1-2-7/h3-5,7,12H,1-2,6H2,(H,15,16)
LEDER OC(=O)c1ccc(OC(F)F)c(OCC2CC2)c1
IUPAC-namn 3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 258.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 258.0704 g/mol