Läs mer
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 162401-62-9 |
| Molekylformel | C12 H12 F2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic Acid, 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12F2O4/c13-12(14)18-9-4-3-8(11(15)16)5-10(9)17-6-7-1-2-7/h3-5,7,12H,1-2,6H2,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(OC(F)F)c(OCC2CC2)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.22 |
| Formel vikt | 258.0704 |