Läs mer
3-cyklopropylpropargyl-dietylacetal, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10473565 1 g Glasflaska 1g
10617094 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391650010
Kemiska identifierare
CAS 146195-69-9
Molekylformel C10H16O2
Molekylvikt (g/mol) 168.24
MDL-nummer MFCD12912455
InChI-nyckel WOSJTIAXBXVXLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopropylpropiolaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl cyclopropane, 3-cyclopropylpropargyl diethyl acetal, 3-cyclopropylpropargyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 42580279
IUPAC-namn 3,3-dietoxiprop-1-ynylcyklopropan
LEDER CCOC(C#CC1CC1)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Cyclopropylpropargyl diethyl acetal
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 236°C
Flampunkt 83°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C3H5CCCH(OCH2CH3)2
Brytningsindex 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Cyclopropylpropargyl diethyl acetal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.