Läs mer
Scientific Industries 3-D Orbital Shaker Tillbehör
För användning med (utrustning):
Enviro-Genie
Roto-Shake Genie
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 3-D Orbital Shaker Attachment ger skonsam men noggrann blandning av rätter, kolvar, bägare och öppna behållare
- Rör sig på en 5:a° vinkel genom en 360° rotation, vilket ger en kombination av vertikala och horisontella rörelser
- Idealisk för applikationer som gel- och blotfärgning/blockering, provtvätt, polymerhartsberedning och mer
- För användning med Roto-Shake Genie eller Enviro-Genie
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 1 kg |
| Lutningsvinkel | 5° |
| Rotation | 360° |
| Håller | Skålar, flaskor, bägare och öppna behållare |
| Produkttyp | 3-D Orbital Shaker Tillbehör |
| Vikt (engelska) | 3 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.4 kg |
| Färg | Svart |
| Beskrivning | 3-D Orbital Shaker Tillbehör |
| För användning med (applikation) | Gel och blötfärgning/blockering, provtvätt, polymerhartsberedning och mer |
| Visa mer |