missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-De(hydroxymethyl)-3-methyl Salmeterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 1391054-40-2 |
| Molekylformel | C25 H37 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, Salmeterol Xinafoate Imp. F (EP), 4-hydroxy-3-methyl-α-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37NO3/c1-21-19-23(14-15-24(21)27)25(28)20-26-16-8-2-3-9-17-29-18-10-7-13-22-11-5-4-6-12-22/h4-6,11-12,14-15,19,25-28H,2-3,7-10,13,16-18,20H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]-2-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.57 |
| Formel vikt | 399.2773 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?