Läs mer
3-Deaza Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deaza Adenosine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O4/c12-10-7-5(1-2-13-10)15(4-14-7)11-9(18)8(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6,8-9,11,16-18H,3H2,(H2,12,13)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 266.1015 |