Läs mer
3-Deazaadenosine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16473439
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473439 1 mg -
16442688 5 mg 5mg
16430479 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16473439 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW013332A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress 3-Deazaadenosine (hydrochloride) is an inhibitor of S-adenosylhomocysteine hydrolase, with a Ki of 3.9 μM; 3-Deazaadenosine has anti-inflammatory, anti-proliferative and anti-HIV activity.
3-Deazaadenosine (hydrochloride) is an inhibitor of S-adenosylhomocysteine hydrolase, with a Ki of 3.9 μM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Deazaadenosine hydrochloride
CAS 86583-19-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15ClN4O4
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (137.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=C3)N=C2.Cl
Molekylvikt (g/mol) 302.71
Formel vikt 302.71
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus