Läs mer
3-Deazaneplanocin A hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16465008
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16465008 10 mg 10mg
16447737 5 mg -
16431229 1 mg -
16413286 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16465008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12186
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress 3-Deazaneplanocin A hydrochloride (DZNep hydrochloride) is a potent histone methyltransferase EZH2 inhibitor. 3-Deazaneplanocin A hydrochlorideis a potent S-adenosylhomocysteine hydrolase (AHCY) inhibitor. 3-Deazaneplanocin A hydrochloride also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
3-Deazaneplanocin A hydrochloride (DZNep hydrochloride) is a potent histone methyltransferase EZH2 inhibitor. 3-Deazaneplanocin A hydrochlorideis a potent S-adenosylhomocysteine hydrolase (AHCY) inhibitor. 3-Deazaneplanocin A hydrochloride also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Deazaneplanocin A hydrochloride
CAS 120964-45-6
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H15ClN4O3
Kvantitet 10 mg
Synonym DZNep hydrochloride NSC 617989 hydrochloride 3-Deazaneplanocin hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (167.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H]1[C@H](O)C(CO)=C[C@H]1N2C=NC3=C2C=CN=C3N.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 298.73
Formel vikt 298.73
Procent renhet 98.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.