Läs mer
3-Deazauridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Deazauridine |
| CAS | 23205-42-7 |
| Molekylformel | C10 H13 N O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 4-hydroxy-1-β-D-ribofuranosyl-, 2(1H)-Pyridone, 4-hydroxy-1-β-D-ribofuranosyl- (8CI), 4-Hydroxy-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyridinone, 1-β-D-Ribofuranosyl-4-hydroxy-2-pyridone, 3-Deazauridine, 3-Deazuridine, 4-Hydroxy-1-(β-D-ribofuranosyl)-2-pyridone, NSC 126849 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO6/c12-4-6-8(15)9(16)10(17-6)11-2-1-5(13)3-7(11)14/h1-3,6,8-10,12-13,15-16H,4H2/t6-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=CC2=O)O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-hydroxypyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.21 |
| Formel vikt | 243.0743 |