Läs mer
3-Decanol, 97%
Produktkod. 11411157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411157 5 g 5g
11421157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24141.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1565-81-7 | C10H22O | 158.285 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1565-81-7
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.285
MDL-nummer MFCD00021956
InChI-nyckel ICEQLCZWZXUUIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decanol, heptyl ethyl carbinol, ethyl heptyl carbinol, 3-decanol, r, 3-decanol, s, fema no. 3605, 3-decyl alcohol, ethylheptylcarbinol, deca-8-yl alcohol, acmc-20mxdt
PubChem CID 519158
IUPAC-namn dekan-3-ol
LEDER CCCCCCCC(CC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Decanol
Densitet 0.83
Kokpunkt 213°C
Flampunkt 99°C (210°F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 5 g
Beilstein 1719658
Formel vikt 158.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.