Läs mer
3-Decen-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11439526
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439526 25 g 25g
11429526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19256.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10519-33-2
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00015700
InChI-nyckel JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Synonym 3-decen-2-one, heptylidene acetone, oenanthylidene acetone, e-3-decen-2-one, unii-z22804bqxd, 3e-dec-3-en-2-one, e-dec-3-en-2-one, dec-3-en-2-one, fema no. 3532, enanthylidene acetone
PubChem CID 5363233
IUPAC-namn (E)-dec-3-en-2-one
LEDER CCCCCCC=CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Decen-2-one
Densitet 0.84
Kvantitet 25 g
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%