Läs mer
3-Decen-2-one, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310937
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30310937 250 mg
1 options
Produktkod. 30310937 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA12096250
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Decen-2-one
CAS 10519-33-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Decen-2-one
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Heptylidene acetone, Oenanthylidene acetone, SmartBlock, 3-Decen-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
LEDER CCCCCC\C=C\C(=O)C
IUPAC-namn (E)-dec-3-en-2-one
Molekylvikt (g/mol) 154.2493
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 154.1358 g/mol