missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Dechloro-3-bromo Trazodone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride |
| CAS | 1263278-80-3 |
| Molekylformel | C19 H22 Br N5 O . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(3-bromophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. D (BP) as Hydrochloride, 3-Dechloro-3-bromo Trazodone hydrochloride, 3-Dechloro-3-bromotrazodone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22BrN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H |
| LEDER | Cl.Brc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| IUPAC-namn | 2-[3-[4-(3-bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.78 |
| Formel vikt | 451.0775 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?