Läs mer
3-Decyn-1-ol, 97%
Produktkod. 11435776
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435776 5 g 5g
11399489 1 g 1g
11445776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20837.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51721-39-2 | C10H18O | 154.253 g/mol
3-Decyn-1-ol kan användas i följande studier, som utgångsmaterial vid syntesen av 3a-deoxiribolaktoner, som utgångsmaterial vid syntesen av (Z)-3-decen-1-ol genom hydrering över P-2-nickel och som reagens vid syntesen av metyl-9-decynoat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Decyn-1-ol kan användas i följande studier, som ett utgångsmaterial i syntesen av 3′ -deoxiribolaktoner, som ett utgångsmaterial vid syntesen av (Z)-3-decen-1-ol genom hydrering över P-2-nickel och som ett reagens vid syntesen av metyl-9-decynoat.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,21 g
/L) (25 C).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51721-39-2
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00040917
InChI-nyckel YGEQBZUDPQQIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decyn-1-ol, 2-hydroxyethylhexylacetylene, 3-decynol, pubchem13074, acmc-1b1ia, hexyl 2-hydroxyethyl acetylene, 2-hydroxyethyl-n-hexylacetylene
PubChem CID 103940
IUPAC-namn dec-3-yn-1-ol
LEDER CCCCCCC#CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Decyn-1-ol
Densitet 0.871
Kokpunkt 129°C to 130°C (20 mmHg)
Flampunkt 106°C (222°F)
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 5 g
Beilstein 1750909
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water (0.21g/L) (25°C).
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.