Läs mer
3-Dehydro Retinal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Dehydro Retinal |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6-13,15H,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+ |
| Formel vikt | 282.1984 |