missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(-)-3-Dehydro Shikimic Acid, TRC

Produktkod. 30133565
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133565 100 mg
30135164 25 mg
30003612 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD230475100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2922-42-1
Molekylformel C7 H8 O5
Molekylvikt (g/mol) 172.14
IUPAC-namn (4S,5R)-4,5-dihydroxy-3-oxocyclohexene-1-carboxylic acid
LEDER O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (-)-3-Dehydroshikimic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,5-6,9-10H,2H2,(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
Formel vikt 172.0372
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.