Läs mer
(-)-3-Dehydro Shikimic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-3-Dehydroshikimic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,5-6,9-10H,2H2,(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 172.0372 |
| Procent renhet | >95% |