Läs mer
3'-Dehydrolutein (~90%), TRC
Produktkod. 30012121
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012121 2.5 mg 2.5mg
30009887 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012121 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2297552.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23984-55-6
Molekylformel C40H54O2
Molekylvikt (g/mol) 566.86
Synonym (3R,6'R)-3-Hydroxy-β,ε-caroten-3'-one, all-trans-3-Hydroxy-α-caroten-3'-one, 3'-Oxolutein, Philosamiaxanthin, all-trans-Philosamiaxanthin;
LEDER O=C1CC(C)(C)[C@@H](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(/C=C/C2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Dehydrolutein
Kvantitet 2.5 mg