Läs mer
3-Dehydroxy 2,3-Dehydro Atorvastatin Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[(2S)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-5-(4-fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide (Atorvastatin eliminated Lactone) |
| CAS | 442851-50-5 |
| Molekylformel | C33 H31 F N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[2-[(2S)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-5-(4-fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, Atorvastatin eliminated Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C33H31FN2O3/c1-22(2)31-30(33(38)35-26-12-7-4-8-13-26)29(23-10-5-3-6-11-23)32(24-16-18-25(34)19-17-24)36(31)21-20-27-14-9-15-28(37)39-27/h3-13,15-19,22,27H,14,20-21H2,1-2H3,(H,35,38)/t27-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5CC=CC(=O)O5 |
| IUPAC-namn | 5-(4-fluorophenyl)-1-[2-[(2S)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]ethyl]-N,4-diphenyl-2-propan-2-ylpyrrole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.61 |
| Formel vikt | 522.2319 |