Läs mer
3-Dehydroxy-3-oxo-4,5-dihydro Oxazepam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-chloro-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-benzodiazepine-2,3-dione |
| CAS | 19554-95-1 |
| Molekylformel | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-1,4-Benzodiazepine-2,3-dione, 7-chloro-4,5-dihydro-5-phenyl- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 7-Chloro-4,5-dihydro-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione (ACI), (5RS)-7-Chloro-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,13H,(H,17,19)(H,18,20) |
| LEDER | Clc1ccc2NC(=O)C(=O)NC(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.71 |
| Formel vikt | 286.0509 |