Läs mer
3-Dehydroxykloridon, TRC
Produktkod. 30135142
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135142 100 mg
30005794 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135142 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD230540100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82875-49-8
Molekylformel C14 H11 Cl N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 322.77
Synonym Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-[(1RS)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl]benzenesulfonamide, 3-Dehydroxy Chlorthalidone, Chlortalidone Imp. E (EP)
IUPAC-namn 2-kloro-5-(3-oxo-1,2-dihydroisoindol-1-yl)bensensulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2NC(=O)c3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Dehydroxy Chlorthalidone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11ClN2O3S/c15-11-6-5-8(7-12(11)21(16,19)20)13-9-3-1-2-4-10(9)14(18)17-13/h1-7,13H,(H,17,18)(H2,16,19,20)
Formel vikt 322.0179