missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Dehydroxy Salbutamol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol |
| CAS | 18910-68-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H21 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methyl-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-4-hydroxy-3-methyl- (8CI), α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methylbenzenemethanol, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol, Salbutamol Sulphate Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO2/c1-9-7-10(5-6-11(9)15)12(16)8-14-13(2,3)4/h5-7,12,14-16H,8H2,1-4H3 |
| LEDER | Cc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.31 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?