Läs mer
3-Deoxy-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Produktkod. 30179434
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30179434 2.5 g 2.5g
30179472 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2328152.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4613-62-1
Molekylformel C12H20O5
Molekylvikt (g/mol) 244.29
Synonym 3-Deoxy-1,2:5,6-di-O-isopropyliden-alpha-D-ribo Hexafuranose;
LEDER CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H]2C[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Deoxy-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H20O5/c1-11(2)13-6-9(16-11)7-5-8-10(14-7)17-12(3,4)15-8/h7-10H,5-6H2,1-4H3