missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Deoxy-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-a-D-galactofuranose, TRC

Produktkod. 30367854
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30367854 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD232538100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 3-Deoxy-3-fluoro-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-galactofuranose
CAS 22435-76-3
Molekylformel C12H19FO5
Kvantitet 100 mg
Synonym alpha-D-3-Deoxy-3-fluoro-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-galactofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, alpha-D-Galactofuranose Derivative
InChI formel InChI=1S/C12H19FO5/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8-,9+,10+/m0/s1
LEDER CC1(C)OCC(O1)[C@@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2F
IUPAC-namn (3aR,5S,6S,6aS)-5-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-6-fluoro-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole
Molekylvikt (g/mol) 262.27
Formel vikt 262.1217
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.